Learn More
Cole-Parmer™ Cuerpo de acoplamiento con válvula de desconexión rápida CPC™
Conector de desconexión rápida con una sencilla interfaz de pulsar para conectar para tubos rígidos
28.95€
Especificaciones
Tipo | Conector |
---|---|
Color | Blanco |
Temperatura máx. (imperial) | 1810 °F |
Temperatura máx. (métrico) | 82 °C |
Descripción | Desconexión rápida y pulsar para conectar |
Código de producto | Marca | Tipo de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15487093
|
Cole-Parmer™
31304-00 |
1/4 pulg |
28.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15497093
|
Cole-Parmer™
31304-02 |
3/8 pulg |
28.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector.
- Las dos mitades del conector se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente.
- Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
- La válvula accionada por resorte en cada mitad del conector sella la trayectoria de flujo.
- También hay disponibles conectores de flujo directo sin válvulas de cierre.
- Todas las partes del conector tienen resortes y cierres de acero inoxidable 316.
Especificaciones
Conector | |
1810 °F | |
Desconexión rápida y pulsar para conectar | |
Acetal |
Blanco | |
82 °C | |
Autoclave u óxido de etileno (EtO) | |
120 psi |