Learn More
Cole-Parmer™ Conector sanitario CPC™, manguito de PC, ciclo único
Diseñado para la fabricación de medios, la recolección celular, la alimentación de bioreactores, las instalaciones de plantas piloto, la producción farmacéutica y cualquier aplicación que utilice una bolsa biodegradable flexible
226.00€ - 385.00€
Especificaciones
Descripción Sanitario × púa
Material Polisulfona
Manguera dentada 3/4 pulg
Método de esterilización Autoclave, gamma o vaporización in situ (SIP)
Tipo de producto Conector sanitario, manguito de PC, ciclo único × conector de púa, 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15477373
Ver documentos
Cole-Parmer™
31604-18
3/4 in
385.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Añadir a la cesta
15497373
Ver documentos
Cole-Parmer™
31604-22
19,05 mm × 25,4-12,7 mm (3/4 pulgadas × 1-1/2 pulgadas) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Funda desechable de un ciclo.
  • Ahorre tiempo y dinero en la limpieza.
  • Elimina los tramos muertos donde pueden crecer las bacterias.
  • Se conecta a la mayoría de las conexiones de bolsas biodegradables.
  • Las conexiones steam-through transformarán su proceso de vaporización in situ (SIP) haciendo que las conexiones sean más limpias, más rápidas y más fáciles.
  • El innovador diseño del producto permite un proceso de esterilización y transferencia de medios en un solo paso, al tiempo que elimina los puntos muertos, reduce el número de conexiones y elimina la necesidad de una campana de flujo laminar.
  • Las terminaciones de los accesorios se configuran según los estándares de la industria para los bioreactores y los tamaños populares de tubos flexibles, lo que acelera la adaptación a los sistemas y procesos existentes.
  • El manguito de rasgado protege el accesorio de su accionamiento antes de que se complete la esterilización.
  • El cuerpo de polisulfona y los materiales de la membrana de silicona cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las pruebas fisicoquímicas.
Especificaciones
Especificaciones
Sanitario × púa
3/4 pulg
Conector sanitario, manguito de PC, ciclo único × conector de púa, 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Polisulfona
Autoclave, gamma o vaporización in situ (SIP)