Learn More
CPLX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CPLX3 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16856744
|
Proteintech
16949-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16846744
|
Proteintech
16949-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Positively regulates a late step in synaptic vesicle exocytosis.Especificaciones
CPLX3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8R1B5, Q8WVH0 | |
235415, 501005, 594855 | |
CPLX3 Fusion Protein Ag10571 | |
Primary | |
-20°C | |
CPLX3 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
complexin 3, Complexin III, CPLX3, CPX III, CPXIII, Nbla11589 | |
CPLX3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CPLX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech