Learn More
Crotonaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-94106 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ML
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4170-30-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4170-30-3
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00007003
Clave InChI MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal
PubChem CID 447466
ChEBI CHEBI:41607
Nombre IUPAC (E)-but-2-enal
SMILES CC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotonaldehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -74.0°C
Densidad 0.8580g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 103.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4355 to 1.4375
Cantidad 500 mL
Beilstein , 728
Índice Merck 15, 2587
Gravedad específica 0.858
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,toluene and,kerosene,miscible in all proportions with gasoline,solvent,very soluble in acetone
Viscosidad 0.27 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crotonaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.