Learn More
Thermo Scientific™ Guantes CryoGloves
Manipule muestras de almacenamiento criogénico y a temperaturas ultrabajas con estos guantes criogénicos que ofrecen una excelente protección térmica.
Especificaciones
Descrizione | Shoulder Length |
---|---|
Colore | Blue |
Da utilizzare con (applicazione) | Handling Samples from Ultra-Low Temperature and Cryogenic Storage |
Lunghezza (sistema imperiale) | 28 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 71.12 cm |
Descripción
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
- Protección cómoda, ligera y transpirable
- Con cierres laterales rápidos
- Disponibles en diversos tamaños
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Shoulder Length | |
Handling Samples from Ultra-Low Temperature and Cryogenic Storage | |
71.12 cm |
Blue | |
28 in. |