Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación blanca con divisores, 32 mm
Caja de crioconservación con divisores para almacenamiento criogénico.
Marca: Tenak™ TE22225
112.89 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Criocaja
- Para su uso en aplicaciones de almacenamiento criogénico
Especificaciones
Blanco | |
Separadores 9 x 9 |