Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube™ F101h ULT, con registrador de gráficos
El congelador F101h de temperatura ultrabaja (ULT) es ideal para el almacenamiento debajo de la mesa de muestras más pequeñas. Al proporcionar temperaturas fiables de 80 °C en un diseño compacto, el CryoCube™ 101Fh ofrece un almacenamiento de muestras seguro y duradero.
9970.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 101 l |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 2 |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16319636
![]() |
Eppendorf™
F101341001 |
UE | N/A | ||||||
Descripción
- Los paneles de aislamiento de vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo tamaño que los congeladores con espuma tradicionales
- Las puertas interiores tienen juntas y también están aisladas creando 2 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras se accede a las muestras
- Panel de control LED de fácil lectura y estado de alarma
- Ventilación de vacío especial con émbolo ubicado ergonómicamente para obtener acceso inmediato a su congelador
- Las puertas interiores se pueden quitar rápidamente sin la necesidad de herramientas para una descongelación más rápida y sencilla
- Interior completo de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante los ciclos de mantenimiento y descongelación
- Exterior de acero con pintura en polvo
- Las juntas especiales de la puerta exterior de baja temperatura permiten que las juntas permanezcan flexibles a –86 °C y evitan la acumulación de hielo para un fácil acceso a las muestras
- Protección por contraseña de los puntos de ajuste de alarma y temperatura para evitar cambios no autorizados en la configuración
Especificaciones
101 l | |
1 | |
Acero inoxidable | |
acero inoxidable | |
6 | |
33 × 48 × 64 cm | |
90 x 56,6 cm | |
CO2 o LN2 opcional | |
230 V | |
2 etapas |
De -50 °C a -86 °C | |
2 | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
Vertical | |
56,6 × 90 × 83 cm | |
Estándar | |
5 A | |
50 Hz | |
123 kg |