Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube™ F440h ULT, 440 l, VIP, AC, DoLe, 5, (UE/GB), VIP, registrador gráfico
Los congeladores ULT F440 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, la espuma de aislamiento sólida protege sus valiosas muestras.
Marca: Eppendorf™ F440341031
13853.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25041" para aplicar la oferta.
Descripción
CryoCube™ F440h, 440 l, interfaz clásica, VIP, líquidos de refrigeración verdes, Refrigeración por aire, 5 estantes
- Volumen: 440 l (15,5 pies3), por ejemplo, hasta 32.000 muestras
- El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío (versión h) y aislamiento tradicionales (versión n), ahorra energía
- El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
- Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
- Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
- Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
- El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
- Refrigerada por aire
- Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
Especificaciones
Congeladores | |
440 L | |
Derecho | |
5 | |
Sí | |
89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 in) | |
95,5 x 89,8 cm | |
UE, RU | |
50 Hz | |
R290/R170 |
15,5 pies cúb. | |
5 | |
Vacío | |
Interfaz clásica | |
2 | |
57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 in) | |
Sí | |
230 V | |
6800 W | |
20 |