Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube™ F440h ULT, 440 l, VIP, AC, DoLe, 5, (UE/GB)
GREENER_CHOICE
Los congeladores ULT F440 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, la espuma de aislamiento sólida protege sus valiosas muestras.
Marca:  Eppendorf™ F440340031
11512.22 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25041" para aplicar la oferta.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17238489
  • 13388.34€ / cada uno
Descripción
CryoCube™ F440h, 440 l, interfaz clásica, VIP, líquidos de refrigeración verdes, Refrigeración por aire, 5 estantes
  • Volumen: 440 l (15,5 pies3), por ejemplo, hasta 32.000 muestras
  • El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío (versión h) y aislamiento tradicionales (versión n), ahorra energía
  • El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
  • Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
  • Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
  • Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
  • El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
  • Refrigerada por aire
  • Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
Nota: Requiere entrega. Consulte el código de producto 17151066 (Entrega Eppendorf hasta la puerta de fábrica).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Congeladores
440 L
Derecho
5
89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 in)
95,5 x 89,8 cm
7 A
230 V
6800 W
20
15,5 pies cúb.
5
Vacío
Interfaz clásica
2
57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 in)
No
UE, RU
50 Hz
R290/R170
Certificados
Ver productos accesorios