Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CO2, UE/RU
Los congeladores ULT F570 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, la espuma de poliuretano sólida protege sus valiosas muestras.
Marca: Eppendorf™ F571342131
Descripción
- CryoCube™ F570h, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, líquidos de refrigeración verdes, y refrigeración por aire, asa izquierda, 5 estantes, 230 V, 50 Hz (UE/GB)
- Volumen: 570 l (20,1 pies³), por ejemplo, hasta 40.000 muestras
- El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío y aislamiento tradicionales, ahorra energía
- El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
- Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
- Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
- Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
- El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
- Versiones refrigeradas por aire y refrigeradas por agua para un mayor ahorro de energía
- Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
Especificaciones
20,1 pies cúb. | |
5 | |
Espuma de poliuretano | |
Sí | |
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 pulg.) | |
35,4 in | |
89,8 cm | |
76,8 in | |
126,5 cm | |
30,1 in | |
76,5 cm | |
Opcional | |
7,0 A | |
230 V | |
R290/R170 |
570 l | |
Sujetar con | |
Classic | |
2 | |
89,8 x 110,3 x 195,0 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 in) | |
22,6 in | |
57,5 cm | |
49,8 in | |
43,4 in | |
110,3 cm | |
Opcional | |
CO2 (instalado en fábrica) | |
UE, REINO UNIDO | |
2 etapas | |
25 |