Learn More
Eppendorf™ Congeladores CryoCube™ F740h con 3 baldas
GREENER_CHOICE
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 3 baldas tiene una puerta exterior con asa izquierda
Marca:  Eppendorf™ F740345011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977105
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte izquierda
  • 3 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
3
Vacío, espuma de poliuretano
Acero con pintura en polvo
LED
62,1 × 86,5 × 139 cm
Protec. contraseña
de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
R290 / R170
Sellado, aislado
Derecha
Acero inoxidable
3
91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Estándar
LN2 (instalado en fábrica)
Consume 11,8 KWh/día
Muestras (57.600)
Certificados
Ver productos accesorios