Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 l, registrador gráfico, sistema de reserva de LN2, 230 V, 50 Hz
Conocido por su eficiencia energética y fiabilidad, el congelador horizontal ULT Eppendorf CryoCube FC660h con una capacidad de 660 l y líquidos de refrigeración verdes ofrece un almacenamiento seguro y a largo plazo de valiosas muestras. Ya que se accede a las muestras desde la parte superior, el aire frío permanece en el congelador, lo que reduce el consumo de energía.
Marca: Eppendorf™ F660325001
Descripción
CryoCube™ FC660h, 660 l, registrador gráfico, sistema de reserva de LN2, 230 V, 50 Hz. Capacidad: 660 l. Consume solo 8,1 kWh/día (230 V). Espacio necesario: 207 x 84,5 cm. Capacidad para hasta 52 000 muestras. De -50 °C a -86 °C. Compatible con el sistema de reserva por inyección de CO2/LN2 para garantizar la máxima protección de las muestras.
Especificaciones
Congeladores | |
660 L | |
sí | |
84 x 207 x 107,5 cm/81,5 x 33,1 x 42,3 in | |
23,2 in | |
59 cm | |
29,9 in | |
57,9 in | |
147 cm | |
Bloqueo por llave | |
CO2 o LN2 opcional | |
230 V | |
8100 W | |
R290/R170 |
23,3 pies cúb. | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
59 x 147 x 76 cm (23,2 x 57,9 x 29,9 pulg.) | |
33,1 in | |
84 cm | |
42,3 in | |
81,5 in | |
207 cm | |
207 x 84,5 cm | |
opcional | |
6,0 A | |
230 V, 50 Hz | |
2 etapas | |
40 |