Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h con asa izquierda y 5 baldas
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 5 baldas tiene una puerta exterior con asa izquierda
15172.50€ - 18398.30€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 740 l |
---|---|
Temperatura (valor de referencia) | Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min |
Modelo de puerta | Sellado, aislado |
Puertas interiores | 3 |
Lado abisagrado | Derecha |
Código de producto | Marca | Sistemas de apoyo | Registrador de gráficos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Sistemas de apoyo | Registrador de gráficos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15977085
![]() |
Eppendorf™
F740342031 |
CO2 (instalado en fábrica) | No |
18398.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957095
![]() |
Eppendorf™
F740343031 |
LN2 (instalado en fábrica) | No |
18398.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937105
![]() |
Eppendorf™
F740344031 |
CO2 (instalado en fábrica) | Estándar | N/A | |||||
15917115
![]() |
Eppendorf™
F740345031 |
LN2 (instalado en fábrica) | Estándar | N/A | |||||
15997075
![]() |
Eppendorf™
F740341031 |
No disponible | Estándar | N/A | |||||
Descripción
- Interfaz LED clásico
- Líquidos refrigerantes verdes
- Refrigeración por aire
- Asa: Parte izquierda
- 5 baldas interiores
- de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 pies3)
- Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
- Capacidad para hasta 57 600 muestras
- Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
- Interior: Acero inoxidable
- Exterior: Acero con pintura en polvo
- Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
- 5 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
Especificaciones
740 l | |
Sellado, aislado | |
Derecha | |
Acero inoxidable | |
5 | |
No | |
62,1 × 86,5 × 139 cm | |
de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
R290 / R170 |
Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min | |
3 | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
LED | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Protec. contraseña | |
Consume 11,8 KWh/día | |
Muestras (57.600) |