Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h con asa derecha y 5 baldas
GREENER_CHOICE
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 5 baldas tiene una puerta exterior con asa derecha
15896.70€ - 19231.62€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 740 l
Temperatura (valor de referencia) Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Modelo de puerta Sellado, aislado
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Sujetar con
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Sistemas de apoyo Registrador de gráficos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Sistemas de apoyo Registrador de gráficos Precio Cantidad y disponibilidad  
15997085
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
F740342041
CO2 (instalado en fábrica) No
19231.62€
cada uno
15977095
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
F740343041
LN2 (instalado en fábrica) No
19231.62€
cada uno
15957105
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
F740344041
CO2 (instalado en fábrica) Estándar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15937115
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
F740345041
LN2 (instalado en fábrica) Estándar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15917085
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
F740341041
No disponible Estándar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte derecha
  • 5 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 5 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
Especificaciones
Especificaciones
740 l
Sellado, aislado
Sujetar con
Acero inoxidable
5
91,5 × 109,9 × 197,3 cm
de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
R290 / R170
Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
3
Vacío, espuma de poliuretano
Acero con pintura en polvo
LED
62,1 × 86,5 × 139 cm
Consume 11,8 KWh/día
Muestras (57.600)