Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer IVF Accessories
Integre los accesorios para FIV del congelador de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con su sistema actual para aumentar la funcionalidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 4000710
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10795505
  • 537.68€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Descripción
Integre los accesorios para FIV del congelador de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con su sistema actual para aumentar la funcionalidad.
Para uso con congeladores CryoMed 7456, 7457, 7475, 7458, 7459 y 7476.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de tubos capilares
Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed
Amarillo claro