Learn More
Thermo Scientific™ Sensores CryoMed
Mejore la funcionalidad de los congeladores criogénicos de velocidad controlada Thermo Scientific™ con estos sensores CryoMed™.
571.85€ - 606.02€
Especificaciones
Descripción Sensores termopares
Tipo Sensores termopares
tipo de tapón Hombre
Admite Tubo criogénico, funda, vial
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10061204
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4000385
1,2/2,0 tubos criogénicos en CryoMed
606.02€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10590275
Ver documentos
Thermo Scientific™
4000386
4,0/5,0 tubos criogénicos en CryoMed
571.85€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mejore la funcionalidad de los congeladores criogénicos de velocidad controlada Thermo Scientific™ con estos sensores CryoMed™.
Sensores termopares para tubos criogénicos, tubos capilares en funda y viales de muestras.
  • Incluye enchufe macho
Para aplicaciones de congelación a temperatura programada
Especificaciones
Especificaciones
Sensores termopares
Sensores termopares
Hombre
Tubo criogénico, funda, vial