Learn More
Kartell™ Probetas de medición de clase B de perfil alto Plastilab™
Diseñadas con graduaciones permanentes moldeadas para reproducibilidad.
Marca:  Kartell™ 0157500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10438652
  • 255.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Descripción
Diseñadas con graduaciones permanentes moldeadas para reproducibilidad.
  • Fabricadas con polimetilpenteno (TP&Xtrade;)
    • Transparente
    • Esterilizables en autoclave y resistentes a productos químicos
    • Se pueden utilizar con temperaturas de hasta 170 &C
    • No hay humectación ni menisco 
    • Químicamente más limpio que el vidrio y no absorbente
    • Con base pentagonal para una mayor estabilidad
    • Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Clase B
Cilíndrico
Pentagonal
Probeta de medición graduada
170 °C
Productos alimenticios
361 mm