Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta, puro, indicador
Cristal violeta, C25H30ClN3, número CAS-548-62-9, 90-94-8, Violeta básico 3, C.I. 42555, Violeta de genciana, 100g, 13, 756, CHEBI:41688, 407.99, Puro, Peligro, Declaración de GHS H: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar cáncer.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 212125000
274.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10177663
  • 275.37€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Crystal Violet
Indicator, Pure
C25H30ClN3
13, 756
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
[4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
11057
407.99
Frasco de vidrio
215.0°C
548-62-9, 90-94-8
MFCD00011750
15, 4430
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
407.986
CHEBI:41688
Pure
500 g