Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad de una puerta CS-CLASSIC
Para el almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | TRGS 510 |
---|---|
Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 545 × 1105 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 486 × 990 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15746018
|
Asecos™
3055704030565 |
Amarillo |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15779739
|
Asecos™
3055704130567 |
Gris claro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Construcción sólida y duradera: construcción resistente totalmente soldada para altos requisitos industriales
- Cuerpo exterior de alta calidad resistente a arañazos
- Construcción con puertas de pared doble
- De acuerdo con TRGS 510
- Disponible con puertas de una o dos hojas
- Diseño bicolor moderno
- Ventilación: lista para la conexión a un sistema de escape técnico (DN 75), ventilación natural en la parte inferior del armario
- Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
- El equipamiento interior disponible incluye estantes de altura ajustable, estantes extraíbles y sumideros inferiores
- Superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro, integrado en el asa giratoria
Especificaciones
TRGS 510 | |
493 × 486 × 990 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento de sustancias tóxicas y no inflamables | |
1 |
520 × 545 × 1105 mm | |
Acero | |
Con aletas | |
Estantes de 50 kg cada uno, inserto de 50 kg, sumidero de 22, Carga máxima de 400 kg | |
Revestimiento de polvo |