Learn More
Hamilton™ Jeringas Headspace CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT
Funciona sin fugas gracias a un sello dinámico creado por un diseño de resorte en émbolo. Las jeringas Headspace CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Hamilton™ incorporan el émbolo HD de alta dinámica, que compensa los diferentes coeficientes de expansión, creando un mejor sellado en un intervalo más amplio de temperaturas.
240.00€ - 362.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Longitud (imperial) | 2 in |
Longitud (métrico) | 50,8 mm |
Tipo de producto | Jeringa Headspace Gastight |
Presión máxima | 29 psig (2 bar) |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15336209
|
Hamilton™
209681 |
1 ml | 23 G | 1001 GF |
285.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15376209
|
Hamilton™
209682 |
1 ml | 26 G | 1001 GF |
255.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15346209
|
Hamilton™
209683 |
2,5 ml | 23 G | 1002 GF |
240.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15386209
|
Hamilton™
209684 |
2,5 ml | 26 G | 1002 GF |
268.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15356209
|
Hamilton™
209685 |
5 ml | 23 G | 1005 GF |
268.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15396209
|
Hamilton™
209686 |
5 ml | 26 G | 1005 GF |
362.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Funciona en un amplio rango de temperaturas de hasta 200 °C
- La fijación de la aguja es químicamente inerte, eliminando las agujas que se desprenden debido al contacto con disolventes orgánicos y clorados
- La fijación de la aguja minimiza los picos fantasma para una mayor variedad de muestras de componentes para analizar
- El diseño de resorte en émbolo crea un sellado dinámico entre la punta del émbolo y el interior del cilindro de vidrio para un funcionamiento sin fugas
- Disponible en volumen de 1 a 5 ml
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
50,8 mm | |
29 psig (2 bar) | |
200 °C | |
20 °C | |
5 | |
Sin pegamento |
2 in | |
Jeringa Headspace Gastight | |
392 °F | |
68 °F | |
1/paq. | |
Muestreador automático CTC LEAP CombiPAL |