missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTNNBIP1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Especificaciones
Antígeno | CTNNBIP1 |
---|---|
Concentración | 500 μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30234575
|
Proteintech
18347-1-AP-20UL |
20 μL |
129.84€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30235493
|
Proteintech
18347-1-AP-150UL |
150 μL |
351.27€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The CTNNBIP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CTNNBIP1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CTNNBIP1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.Especificaciones
CTNNBIP1 | |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
ICAT; MGC15093 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
500 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
56998 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto