Learn More
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics
La primera formulación sin suero disponible comercialmente para la proliferación y/o manipulación de células T, células dendríticas y otras células primarias o inmortalizadas.
Marca: Gibco™ A4672701
Descripción
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium is the first commercially available, defined, serum-free medium (SFM) for the proliferation and/or manipulation of T cells and dendritic cells manufactured in compliance with cGMP. It contains L-glutamine, but phenol red, gentamicin sulfate, and streptomycin sulfate have been removed to meet global regulatory requirements for ancillary materials used in cell therapy manufacturing.
- Dispositivo médico de clase II aprobado por la FDA que está diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y tejidos humanos ex vivo y está fabricado de conformidad con las cGMP.
- Contiene L-glutamina y se formula sin rojo fenol y sin antibióticos.
- Suplementado con suero AB humano o SR de células inmunes CTS™ y varias citocinas o factores de crecimiento en función de la aplicación.
- Fabricado de conformidad con la cGMP de acuerdo con 21 CFR parte 820
- Uso clínico probado como reactivo auxiliar en Provenge™ (sipuleucel-T), la primera vacuna terapéutica contra el cáncer aprobada por la FDA [1]
- Formulación sin suero definida que no contiene componentes derivados de bovinos a nivel de componente primario.
- También se puede utilizar para apoyar células asesinas naturales combinadas con alimentadores. Cada lote de medio CTS AIM-V se ha precalificado utilizando células Jurkat, una línea de linfocitos T humanos inmortalizados, para ayudar a garantizar un rendimiento uniforme.
- Disponible con L-glutamina, pero el rojo fenol, el sulfato de gentamicina y el sulfato de estreptomicina se han eliminado para cumplir con los requisitos normativos mundiales con respecto a los materiales auxiliares utilizados en la fabricación de terapia celular.
- Disponible en un frasco de 1000 ml para usuarios de volumen pequeño, así como en una bolsa de 10 L para usuarios de mayor volumen interesados en sistemas cerrados.
Especificaciones
Células NK, células T, células dendríticas | |
Líquido | |
Serum-free | |
Glutamina, HSA | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Ambiente | |
Store at 2–8°C and protect from light. |
Animal Origin | |
Medios para células madre | |
Estéril con filtro | |
Sin rojo fenol | |
2 L | |
BPC |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.