Learn More
Applied Biosystems™ ™ Ensayo de tratamiento PureQuant
Los ensayos Applied Biosystems™ PureQuant™ son una familia de ensayos que identifican y cuantifican con precisión tipos específicos de células inmunitarias en una población celular mixta.
Marca:  Applied Biosystems™ A43675
Código de producto. 17106368
  • 5910.00€ / 28 reacciones
Descripción
Los ensayos se basan en TaqMan y qPCR y miden la metilación del ADN genómico en sitios específicos que sirven como identificador único. Los ensayos incluyen estándares y controles y cada placa de 96 pocillos puede alojar hasta siete muestras de ensayo. Los resultados se proporcionan como un porcentaje del tipo de celda seleccionada de las celdas de entrada totales mediante una herramienta de análisis libre.
El ensayo de células Treg PureQuant™ utiliza un sitio desmetilado específico en el gen del factor de transcripción FOXP3 para identificar positivamente las células T reguladoras. Este sitio específico permite la discriminación de las células T reguladoras de las células T convencionales CD4+ FOXP3+ activadas 
Entre las ventajas se incluyen:
  • Rendimiento comprobado: la tecnología principal e ha utilizado para la identificación y cuantificación de los tipos de células inmunitarias durante más de una década
  • Fácilmente estandarizado: el método qPCR permite obtener resultados uniformes en varios usuarios, instrumentos y centros
  • Facilita la presentación de trámites normativos: archivo de soporte normativo proporcionado bajo pedido; las especificaciones técnicas se establecieron siguiendo las directrices ICHQ2(R1)
  • Programación flexible: el ensayo se puede realizar usando Células / gDNA frescas o congeladas
Los ensayos incluyen todos los reactivos, patrones y controles necesarios para realizar el ensayo. Los componentes específicos incluyen:
  • Calibrador: El calibrador a base de plásmidos alberga las regiones genómicas elegidas en proporciones equinolares e incluye GAPDH. Sometido a conversión de bisulfito seguido por la estimación del número de copias mediante la curva estándar qPCR. Permite la estimación del factor de eficiencia de bisulfito específico del ensayo: la proporción entre el número de copias de TPG/GAPDH medidos desde el mismo plásmido.
  • Referencia: comprueba el rendimiento del ensayo. Consiste en ADN genómico extraído de sangre la humana de donantes sanos combinados. Los valores de referencia representan el rango esperado del tipo de celda elegida. Por ejemplo, las células CD8+ suelen ser más abundantes que las células Treg o las Th17.
  • Estándares: determina el número de copias desconocido. Consta de seis diluciones que abarcan un rango dinámico lineal de 4 log (30-31250 copias). Los números de copia absolutos se pueden determinar de forma fiable mediante la pendiente y la intersección de las respectivas curvas estándar.
Este producto se fabrica en una planta con un sistema de control de calidad certificado ISO9001.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
  • Kit de ADN genómico de silano Dynabeads, almacenar de 2 °C a 8 °C
  • 1 mezcla maestra de qPCR PureQuant de 2 ml, almacenar de 2 °C a 8 °C
  • 4 ABS
  • THFA, almacenar a temperatura ambiente
  • Módulo PureQuant Treg, almacenar de -15 a -25 °C (sondas y cebadores FOXP3 y GAPDH TaqMan, ADN de referencia, ADN Lambda, ADN estándar)
Células, ADN
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Detección de cebador-sonda
28 reactions
Certificados
Promociones
Promociones
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.