Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio analítico Cubis™ II
BIOPHARMA
Capacidad máxima de pesaje de entre 120 g y 520 g junto con una legibilidad de 0,1 mg.
Marca:  Sartorius MCA324P-2S00-I QP99
15830.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16475015
  • 16375.00€ / cada uno
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
80 g, 160 g, 320 g
0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable
1 s
100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Conector D-sub, 9 clavijas
Pantalla táctil en color
Calibración interna
Balanza con cortavientos I
Balanza analítica