Learn More
Sartorius Balanza de precisión (1 puesto) Cubis™ II, interfaz MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
Marca:  Sartorius MCA12201S-2S00-0
6020.48 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16482805
  • 6735.00€ / cada uno
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
12,200 g
20 mg
Automatización motorizada
1 seg.
0,8 seg.
Balanza de precisión (1 puesto)
470 mm
95 mm
120/240 V
1.0 A
Class III
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Sin cortavientos
0°C a +40°C
10 años
240 mm
5,4 kg
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (± 5%)