Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE
La balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
6980.00€ - 10710.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT |
Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
Tipo | Balanza de precisión (3 posiciones) |
Garantía | 10 años |
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16467475
![]() ![]() |
Sartorius
MCE623S-2S00-E |
620 g | Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
6980.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16437265
![]() ![]() |
Sartorius
MCE2203P-2S00-E |
1010 g, 2200 g | Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
9490.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16243282
![]() |
Sartorius
MCE623SR-S00 |
620 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable |
6980.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16203252
![]() ![]() |
Sartorius
MCE1203SR-S00 |
1200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable |
9585.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16223262
![]() ![]() |
Sartorius
MCE2203SR-S00 |
2200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable |
10380.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16203272
![]() ![]() |
Sartorius
MCE3203SR-S00 |
3200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable |
10710.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16477205
![]() ![]() |
Sartorius
MCE1203S-2S00-U |
1200 g | Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | Protector contra corrientes de aire U: Vidrio manual |
10520.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
10 años | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5%) |
Pantalla táctil TFT | |
Balanza de precisión (3 posiciones) | |
425 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (±10%) | |
Class I |