Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
6550.00€ - 15625.00€
Specifications
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Tipo de pantalla 7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Nivelado Automatización motorizada
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
View More Specs
Products 7
Product Code Brand Capacidad Incluye Legibilidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacidad Incluye Legibilidad Price Quantity & Availability  
16263192
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
MCA20201S-2S00-0 QP99
20,200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 0.1 g
10680.00€
1 unidad
16330534
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
MCA36201S-2S00-0
36,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 0.1 g
10045.00€
cada uno
16465195
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
36,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 1 g
6550.00€
cada uno
16243222
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
MCA36201S-2S00-0 QP99
36.200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 0,1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16425375
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
50,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 0.1 g
11920.00€
cada uno
16322276
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
MCA70200S-2S00-0
70,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 1 g
11255.00€
cada uno
16263242
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
MCA70201S-2S00-0 QP99
70.200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 0,1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Services
Garantía de 10 años
Specifications
Specifications
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
0°C a +40°C
10 años
120/240 V
1.0 A
Class III
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Automatización motorizada
Sin cortavientos
Balanza de precisión de alta capacidad
15,8/17,1 kg
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (± 5%)
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.