Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio semimicro Cubis™ II
Ofrece una legibilidad de 10 μg y una capacidad de pesaje máxima de hasta 220 g. Se utiliza para pesar pequeñas cantidades de muestra hasta el intervalo de μg.
13400.00€ - 19645.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de aprobación de tipo para China |
---|---|
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
Incluye | Calibración interna |
Material | Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16363287
![]() |
Sartorius
MCA125P-2S00-I QP99 |
60 g, 120 g | Balanza con cortavientos I | 0,01 mg, 0,1 mg |
17475.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16373287
![]() |
Sartorius
MCA225P-2S00-I QP99 |
60 g, 120 g, 220 g | Balanza con cortavientos I | 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg |
19645.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16404215
![]() |
Sartorius
MCA225P-2S00-U QP99 |
60 g, 120 g, 220 g | Balanza con cortavientos U | 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg |
15565.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16413095
![]() |
Sartorius
MCA125P-2S00-U QP99 |
60 g, 120 g | Balanza con cortavientos U | 0,01 mg, 0,1 mg |
13400.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16414185
![]() |
Sartorius
MCA225P-2S00-A QP99 |
60 g, 120 g, 220 g | Balanza con cortavientos A | 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg |
18400.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16423065
![]() |
Sartorius
MCA125P-2S00-A QP99 |
60 g, 120 g | Balanza con cortavientos A | 0,01 mg, 0,1 mg | N/A | ||||
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Balanza con certificado de aprobación de tipo para China | |
Pantalla táctil en color | |
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable | |
Balanza analítica |
Conector D-sub, 9 clavijas | |
Calibración interna | |
2 s | |
100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |