Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de control de calidad de estreptococos Culti-Loops™ API™ 20
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4653062
Descripción
El conjunto de estreptococos Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API 20 contiene organismos para el control de calidad en el formato Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus grupo C ATCC™ 700400™†
Streptococcus uberisi ATCC™ 700407™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
700400TM* | |
Culti-Loops | |
Juegos de organismos | |
5 bucles/pack |
Conjunto de control de calidad API™ 20 Strep/2 | |
Juego de control de calidad Culti-Loops | |
Control de calidad cualitativo | |
5 asas/organismo |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.