Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de control de calidad Culti-Loops™ API™ NH
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4653070
542.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El conjunto API NH Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contiene microorganismos de control de calidad en el formato de Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.El bucle puede disolverse en medio líquido, juego aeróbico Culti-Loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
Haemophilus influenzae Tipo b ATCC™ 10211™†
Haemophilus paraphrophilus ATCC™ 49917™†
Neisseria gonorrhoeae ATCC™ 31426™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
10211TM* | |
Culti-Loops | |
Juegos de organismos | |
1 asa/paq. |
Control de calidad API NH, juego de 3 | |
5 bucles/Org. | |
Control de calidad cualitativo | |
1/paq. |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.