Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Cryptococcus albidus ATCC™ 66030™
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
ATCC® | 66030TM* |
Descripción | Cryptococcus albidus |
Formato | Culti-Loops |
Tipo de producto | Organismo para control de calidad Culti-Loops |
Clase de organismo diana | Hongos |
Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
Cantidad | 5 asas/paquete |
Designaciones de cepas | AmMS 228 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.