Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Papiliotrema laurentii ATCC™ 66036™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4601711
260.53 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12908928
  • 269.00€ / paquete de 5
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
66036TM*
Organismo para control de calidad Culti-Loops
Control de calidad cualitativo
AmMS 230
Papiliotrema laurentii
Hongos
5 asas/paquete
Certificados
Promociones
Promociones
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.