Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Enterococcus faecalis ATCC™ 49149™
Código de producto. 12905813
Click to view available options
Quantità:
5 asas/organismo
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 49149TM*
Descrizione Enterococcus faecalis ATCC™ 49149™
Product Type Organismo para control de calidad Culti-Loops
Target Organism Class Cocos
Test Type Control de calidad cualitativo
Tipo di imballaggio 5 bucles/pack
Quantità 5 asas/organismo
Strain Designations AmMS 161
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.