Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ 33495™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4607021
202.91 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Description
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Specifications
33495TM* | |
Klebsiella pneumoniae, subesp. pneumoniae | |
Bacilos gramnegativos | |
5 asas/paquete |
Klebsiella pneumoniae subesp. pneumoniae | |
Organismo para control de calidad Culti-Loops | |
Control de calidad cualitativo | |
C122 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.