Learn More
Fisherbrand™ Tubos para cultivo
Ideal para cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de sangre y procedimientos de compatibilidad cruzada
Marca:  Fisherbrand™ 73750-13100
421.80 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11898482
  • 444.00€ / paquete de 1000
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
Disponibles con o sin área de escritura. Tubos embalados en bandejas envueltas al vacío. Ideales para cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de sangre y procedimientos de compatibilidad cruzada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de ensayo
Vidrio de borosilicato
Cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de la sangre y procedimientos de compatibilidad cruzada.
1000/pack
Sin tapón
100 mm
Bandeja; envasada al vacío
13 mm
Certificados
Ver productos accesorios