Learn More
PYREX™ Tubos para cultivo
Los tubos de cultivo Corning™ son desechables, tienen un fondo plano y vienen sin punto de rotulación.
Marca: PYREX™ 99448-16X
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 16 x 100 mm
- Hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
- Para tapones fenólicos desechables, consulte Corning n.º de referencia 99999.
Especificaciones
11,5 mL | |
Sí | |
480 | |
No | |
Sin tapón |
100 mm | |
1000/Paq. | |
No estériles | |
16 mm | |
Tubo de cultivo |