Learn More
Cupric Sulfate, Fine Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. p-5390746
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupric Sulfate
Forma física Cristal fino
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.28kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.