Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumina (mezcla de curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), 96%
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
58.69€ - 689.43€
CAS | 458-37-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H20O6 |
Peso molecular (g/mol) | 368.39 |
Número MDL | MFCD00008365 |
Clave InChI | ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N |
Sinónimo | curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i |
PubChem CID | 969516 |
ChEBI | CHEBI:3962 |
SMILES | COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10286890
|
Thermo Scientific Chemicals
218580100 |
10 g | Frasco de vidrio |
58.69€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10368110
|
Thermo Scientific Chemicals
218580500 |
50 g | Frasco de vidrio |
192.96€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11994861
|
Thermo Scientific Chemicals
218582500 |
250 g | Frasco de vidrio |
689.43€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
458-37-7 | |
368.39 | |
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N | |
969516 | |
COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O |
C21H20O6 | |
MFCD00008365 | |
curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i | |
CHEBI:3962 |
Especificaciones
Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin) | |
183.0°C | |
Auténtico | |
C21H20O6 | |
1.4155 to 1.4175 | |
08,IV,3697 | |
curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i | |
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N | |
(1E,6E)-1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona | |
969516 | |
368.38 | |
Polvo cristalino fino |
458-37-7 | |
Naranja | |
98+% | |
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2 | |
MFCD00008365 | |
15,2663 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone | |
COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O | |
368.39 | |
CHEBI:3962 | |
98+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Si la irritación ocular persiste:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Evite respirar polvos/humos/
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 207-280-5
- Curcumin
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.