Learn More
Applied Biosystems™ Di-repetidos sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Marca: Applied Biosystems™ 4304978
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales. Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ y PET™. Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR. Los oligonucleótidos están desalados.
Especificaciones
Repeticiones di con o sin etiquetado con 5' personalizado, 300 000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, elección de las escalas suministradas. Estos productos se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones | |
de -20 °C | |
Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR |
Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado | |
300.000 pmol | |
Se suministra en solución o seco |