Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
Marca: Fisherbrand™ 02911931
Descripción
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
- La boca ancha facilita el acceso
- Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Especificaciones
1000 ml | |
Ámbar | |
121mm | |
Blanco | |
Sí | |
Frasco, boca ancha | |
PTFE | |
Tapón de rosca |
Agua purificada USP | |
De cristal | |
12/paq. | |
PTFE | |
Ancha | |
PTFE/polietileno | |
53-400 |