Learn More
Fisherbrand™ Anillos recortados
Con sección recortada para facilitar la extracción del equipo.
25.95€
Especificaciones
Material | Acero dulce |
---|---|
Tipo de producto | Anillo Stativ |
Descripción | Sección recortada |
Acabado | Cincado |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10173744
|
Fisherbrand™
2014/14 |
125 mm |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10778675
|
Fisherbrand™
2014/11 |
100 mm |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
- Construido en acero dulce con juntas soldadas
- Cincado
Especificaciones
Acero dulce | |
Anillo Stativ | |
Sección recortada | |
Cincado |