Learn More
Cytiva Éster con Cy3 NHS Monoreactivo CyDye
Se utiliza para el etiquetado muy preciso de los grupos de aminas. Éster monoreactivo con Cytiva Cy3 NHS CyDye contiene Cydyes derivatizados que llevan solo un grupo reactivo en cada molécula de tinte para el marcado preciso de grupos de aminas, por ejemplo, en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
Marca: Cytiva PA13104
Descripción
Los fluoros CyDye son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
El éster con Cy3 NHS proporciona un marcado específico y detección de los residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
- Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
- La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y tinte reactivo
- Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
- Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
- Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
- Alta intensidad de fluorescencia
- Unión inespecífica muy baja
Especificaciones
Secado | |
10 mg | |
Paquetes de aluminio de tinte seco medido previamente | |
Soluble en soluciones acuosas | |
Cy3 |
Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP) | |
Éster con Cy3 NHS | |
De 3 a 10 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Rojo |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1