Learn More
Ciclobutanona, 98 %, estabilizado con aprox. 0,01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494374
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Cyclobutanone is used in preparation of cyclobutane derivatives. It is used as a starting material for aminocyclobutanecarboxylic acid through sulfonyloxiranes. It is also used to prepare dihydro-furan-2-one in presence of polystyrene-bound phenylselenic acid as catalyst. Further, it is involved in the photochemical synthesis of nucleoside analogues such as bicyclic nucleosides and isonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclobutanona se utiliza en la preparación de derivados del ciclobutano. Se utiliza como material de partida para el ácido aminociclobutanecarboxílico a través de sulfoniloxiranos. También se utiliza para preparar dihidro-furan-2-ona en presencia de ácido fenilselénico unido al poliestireno como catalizador. Además, participa en la síntesis fotoquímica de análogos nucleósidos como los nucleósidos bicíclicos y los isonucleósidos.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-95-3
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00001332
InChI Key SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC Name ciclobutanona
SMILES O=C1CCC1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Cyclobutanone
Nota nome stabilized with ≈0.01% BHT
Punto di fusione -51°C
Densità 0.935
Punti di ebollizione 97°C to 99°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.421
Quantità 25 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1560289
Sensibilità May form a precipitate
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%