Learn More
Bromuro de ciclobutilo, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.01 g/mol
66.53€ - 901.49€
CAS | 4399-47-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H7Br |
Peso molecular (g/mol) | 135.01 |
Número MDL | MFCD00001317 |
Clave InChI | KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h |
PubChem CID | 78110 |
Nombre IUPAC | bromociclobutano |
SMILES | C1CC(C1)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10521161
|
Thermo Scientific Acros
320500010 |
1 g | Frasco de vidrio |
66.53€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10794104
|
Thermo Scientific Acros
320500050 |
5 g | Frasco de vidrio |
219.09€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15199263
|
Thermo Scientific Acros
320500250 |
25 g | Frasco de vidrio |
901.49€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4399-47-7 | |
135.01 | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
78110 | |
C1CC(C1)Br |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
bromociclobutano |
Especificaciones
Cyclobutyl bromide | |
Incolora | |
108.0°C | |
Auténtico | |
C4H7Br | |
1.4776 to 1.4797 | |
1.43 | |
Solubility in water: immiscible | |
C1CC(C1)Br | |
135.01 | |
135.01 | |
Pure |
4399-47-7 | |
1.4300g/mL | |
22°C | |
96% min. (GC) | |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
bromociclobutano | |
78110 | |
97% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapor altamente inflamables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 224-530-9