Learn More
Ciclododecanona, 99 %
Código de producto. p-7045675
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-13-7
Fórmula molecular C12H22O
Peso molecular (g/mol) 182.307
Número MDL MFCD00003722
Clave InChI SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
PubChem CID 13246
Nombre IUPAC ciclododecanona
SMILES C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclododecanone
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 277°C
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Olor Camphor-like
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 508621
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.31
Porcentaje de pureza 99%