Learn More
Cicloheptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259683
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 291-64-5
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00004147
Clave InChI DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
Nombre IUPAC cicloheptano
SMILES C1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptane
Punto de fusión -12°C
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 118.4°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H14
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Cantidad 25 mL
Beilstein 05,29
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cycloheptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.