Learn More
Bromuro de cicloheptilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
83.01€ - 318.59€
CAS 2404-35-5
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.09
Número MDL MFCD00004149
Clave InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
Nombre IUPAC bromocicloheptano
SMILES BrC1CCCCCC1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10606682
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
111080250
25 g Frasco de vidrio
83.01€
25 g
10616682
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
111081000
100 g Frasco de vidrio
318.59€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2404-35-5
177.09
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
16992
BrC1CCCCCC1
C7H13Br
MFCD00004149
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
bromocicloheptano
Especificaciones
Cycloheptyl bromide
2404-35-5
1.2800g/mL
68°C
96% min. (GC)
C7H13Br
MFCD00004149
1.28
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
bromocicloheptano
16992
97%
97%
Amarillo
71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Auténtico
C7H13Br
1.5035 to 1.5055
05, 29
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
BrC1CCCCCC1
177.09
177.08
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 219-294-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Cycloheptyl bromide