Learn More
Ciclohexano, 99,5 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
27.90€ - 198.99€
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
Número MDL | MFCD00003814 |
Clave InChI | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
Nombre IUPAC | ciclohexano |
SMILES | C1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10516061
|
Thermo Scientific Acros
326831000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
27.90€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10726305
|
Thermo Scientific Acros
326830010 |
1 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
97.38€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10550214
|
Thermo Scientific Acros
326830025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
198.99€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
ciclohexano |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Especificaciones
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
Líquido | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.0005 % max. | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
05, 20 | |
15, 2716 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
99.5% |
6.5°C | |
0.001 meq/g max. | |
81.0°C | |
Auténtico | |
Water <50ppm | |
99.5% | |
0.77 | |
C6H12 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. (Coulometric) | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexano | |
8078 | |
84.15 | |
Extra seco |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.Puede provocar somnolencia o vértigo.Provoca irritación cutánea.Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.Líquido y vapores muy inflamables.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-806-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GU6300000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cyclohexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.