Learn More
Ciclohexanol, puro, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 23°C |
pH | 6.5 |
Punto de ebullición | 161°C |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Fórmula molecular | C6H12O |
Cantidad | 500 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.16g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cyclohexanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Ciclohexanol, puro, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido