Learn More
Ciclohexanona, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
45.53€ - 282.41€
CAS | 108-94-1 |
---|---|
Formula molecolare | C6H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 98.145 |
Numero MDL | MFCD00001625 |
InChI Key | JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon |
PubChem CID | 7967 |
ChEBI | CHEBI:17854 |
IUPAC Name | ciclohexanona |
SMILES | C1CCC(=O)CC1 |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11474990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.AP |
500 mL |
45.53€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11387628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.K2 |
1 L |
81.10€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11307638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.M1 |
4 x 1 L |
282.41€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11397628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.K7 |
4 L |
219.09€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclohexanone is used as an industrial solvent and paint remover. It acts as a precursor to nylon 6,6 and nylon 6 and cyclohexanone oxime, which gives caprolactam on rearrangement. Further, it is used as a chemical reaction medium, adhesives, sealants and agricultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
108-94-1 | |
98.145 | |
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | |
7967 | |
ciclohexanona |
C6H10O | |
MFCD00001625 | |
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon | |
CHEBI:17854 | |
C1CCC(=O)CC1 |
Especificaciones
Cyclohexanone | |
For ACS analysis | |
Incolora | |
0.947 g/cm3 at 20°C | |
47°C (116°F) | |
1.4507 | |
C6H10O | |
4.5 hPa (3mm Hg) at 20°C | |
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon | |
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexanona | |
7967 | |
98.15 |
°C to 26°C | |
108-94-1 | |
Colorless liquid | |
154°C to 156°C | |
Líquido | |
>99% | |
MFCD00001625 | |
385735 | |
Miscible with water and ethanol,acetone,ethyl ether and other organic solvents. | |
C1CCC(=O)CC1 | |
98.145 | |
CHEBI:17854 | |
ACS |
Seguridad y manipulación
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:3; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-631-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GW1050000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes